Przejdź do
76771
cis,cis-9,12-Octadecadienoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, Linoleoyl-L-carnitine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H45NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NB.21
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (LC/MS)
optical activity
[α]/D -13±2°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m1/s1
InChI key
MJLXQSQYKZWZCB-DQFWFXSYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
787187871719188
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
assay
≥95.0% (LC/MS)
assay
-
assay
-
assay
≥92.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
clinical testing
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)