Przejdź do
78754
Gonyautoxin-1-15N7 and Gonyautoxin-4-15N7 solution
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Synonim(y):
Toxin GTX1-15N7 and Toxin GTX4-15N7 solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H1715N7O9S
Masa cząsteczkowa:
418.30
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116105
eCl@ss:
25140904
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 15N isotope-labelled analog of Gonyautoxin-1 and Gonyautoxin-4
Analysis Note
10 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
898883626255758
description
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
description
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
description
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
description
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
concentration
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
concentration
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
concentration
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)