Merck
78792
Phenyllithium solution
technical, 1.8-2.1 M in cyclohexane/ether (7:3)
Synonim(y):
PhLi
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.04
UNSPSC Code:
12352103
Beilstein/REAXYS Number:
506502
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
concentration
1.8-2.1 M in cyclohexane/ether (7:3)
density
0.88 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.Li/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;
InChI key
NHKJPPKXDNZFBJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenyllithium solution
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)