Przejdź do
79186BC
Wyjmowane wkłady zbiornika odczynnika GDS PPMX
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
storage temp.
room temp
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79185BC79107BC79101BC
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
description
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79107
manufacturer/tradename
BioControl Systems
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)