Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 713,00 zł |
Informacje o tej pozycji
713,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
NutriSelect® Plus
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , ammonium sulfate, 1 g/L , dextrose, 1 g/L , dipotassium phosphate, 7 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , monopotassium phosphate, 2 g/L , sodium citrate, 0.5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
life science and biopharma, microbiology
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus | description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus | description without Dextrose, NutriSelect® Plus, suitable for microbiology | description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability nonselective for coliforms, nonselective for Escherichia coli | suitability nonselective for coliforms, nonselective for Escherichia coli | suitability nonselective for Streptococcus spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for coliforms, nonselective for bacteria (General Media), nonselective for Escherichia coli |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| composition dextrose, 1 g/L , monopotassium phosphate, 2 g/L , dipotassium phosphate, 7 g/L , agar, 15 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , sodium citrate, 0.5 g/L , ammonium sulfate, 1 g/L | composition dextrose, 1 g/L , sodium citrate, 0.5 g/L , dipotassium phosphate, 7 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , ammonium sulfate, 1 g/L , monopotassium phosphate, 2 g/L | composition monopotassium phosphate, 2.0 g/L , dipotassium phosphate, 7.0 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , ammonium sulfate, 1.0 g/L , sodium citrate, 0.5 g/L | composition - |
| application(s) microbiology, food and beverages | application(s) microbiology, food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) microbiology, cleaning products |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?