Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 565,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
12 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
359,00 zł
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri™
assay
≥99%
form
granular, powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.01% insolubles, ≤5 ppm N compounds
loss
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Features and Benefits
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, granular, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99% | description ≥99.0%, suitable for plant cell culture | description tested according to Ph. Eur., anhydrous | description ≥99.99% trace metals basis |
| form granular, powder | form powder | form crystalline | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥99.0% | assay 99.5% dry basis | assay ≥99.99% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade anhydrous, ACS reagent | grade - | grade anhydrous | grade - |
| pH 5.2-9.2 (25 °C, 5%) | pH - | pH - | pH - |
| impurities ≤0.01% insolubles, ≤5 ppm N compounds | impurities - | impurities - | impurities ≤100.0 ppm Trace Metal Analysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?