Przejdź do
80342
β-Boswellic acid
analytical standard
Synonim(y):
(3α,4β)-3-Hydroxyurs-12-en-23-oic acid, 3α-Hydroxyurs-12-en-24-oic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.70
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-13-26(3)16-17-28(5)20(24(26)19(18)2)8-9-21-27(4)14-12-23(31)30(7,25(32)33)22(27)11-15-29(21,28)6/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21-,22-,23-,24+,26-,27-,28-,29-,30-/m1/s1
InChI key
NBGQZFQREPIKMG-PONOSELZSA-N
General description
β-Boswellic acid is a naturally occurring pentacyclic triterpene, which can show pharmacological properties like antitumor, anticarcinogenic and antihyperlipidemic activity.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8945406813PHL89585
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Boswellic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)