Przejdź do
82006BC
Assurance® Zasilacz GDS Adaptor Box
Assurance GDS®
Synonim(y):
Skrzynka zasilająca
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41106401
eCl@ss:
32150319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Assurance GDS®
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
room temp
General description
Zasilacz Assurance® GDS Adaptor Box jest niezbędną częścią do użycia z GDS Adaptor Box dla GDS Rotor-Gene Q. Jako część systemu GDS, Adaptor Box poprawia łączność z laptopem i elastyczność przebiegu PCR, umożliwiając jednemu laptopowi kontrolowanie do pięciu Rotor-Genów jednocześnie.
Application
Zasilacz Assurance® GDS Adaptor Box jest niezbędną częścią używaną z urządzeniem "Assurance"]. GDS Adaptor Box.
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)