Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)32CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.92
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-013-0
Beilstein/REAXYS Number:
1788466
MDL number:
eCl@ss:
25140904
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
285 °C/2 mmHg (lit.)
mp
72-75 °C
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H70/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-34H2,1-2H3
InChI key
GWVDBZWVFGFBCN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetratriacontane may be used as an internal standard in the quantitative determination of lipids extracted from potsherd using gas chromatography technique(GC).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?