Przejdź do
88656
Caftaric acid
analytical standard
Synonim(y):
2-Caffeoyl-L-tartaric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
eCl@ss:
32150326
2610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10.0% water
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H12O9/c14-7-3-1-6(5-8(7)15)2-4-9(16)22-11(13(20)21)10(17)12(18)19/h1-5,10-11,14-15,17H,(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t10-,11-/m1/s1
InChI key
SWGKAHCIOQPKFW-JTNORFRNSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
108603915029PHL89170
Caftaric acid phyproof® Reference Substance
PHL89170
Caftaric acid
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥97.0%
description
phyproof® Reference Substance
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caftaric acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)