Przejdź do
89110
Thioxanthone
purum, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
9-Oxothioxanthene, Thioxanthen-9-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.27
EC Number:
207-749-4
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
140978
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (HPLC)
bp
273 °C/715 mmHg (lit.)
mp
207-212 °C
SMILES string
O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
InChI key
YRHRIQCWCFGUEQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)