Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 675,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
404,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable
ign. residue
≤1%
mp
248-254 °C, 251-253 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
InChI key
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ACS reagent | description ACS reagent, Dye content 95 % |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| technique(s) titration: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) titration: suitable |
| form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 251-253 °C (lit.), 248-254 °C | mp 251-253 °C (lit.) |
| ign. residue ≤1% | ign. residue - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymolphthalein
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?