Przejdź do
89773
Asiatic acid
analytical standard
Synonim(y):
2α,23-Dihydroxyursolic acid, Dammarolic acid, NSC 166063
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.70
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
482-720-9
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
325-330 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-9-12-30(25(34)35)14-13-28(5)19(23(30)18(17)2)7-8-22-26(3)15-20(32)24(33)27(4,16-31)21(26)10-11-29(22,28)6/h7,17-18,20-24,31-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,18+,20-,21-,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
JXSVIVRDWWRQRT-UYDOISQJSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Starting material for asiatic acid derivative synthesis for use as:
  • Anticancer agents
  • Glycogen phosphorylase inhibitors
  • Hepatoprotectants
Asiatic acid (AA) has been used in a study to investigate its antihypertensive effect in high carbohydrate, high fat (HCHF) diet-induced MS metabolic syndrome (MS) rats. It has also been used in a study to understand its chemoprophylaxis effect against malaria in Sprague-Dawley rats.
Biochem/physiol Actions
Asiatic acid is commonly used in wound healing. Asiatic acid has antioxidant, anti-inflammatory and neuroprotective properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89569546712A2612
Asiatic acid phyproof® Reference Substance
PHL89569
Asiatic acid
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
97%
description
≥98% (HPLC), from Centella asiatica
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Asiatic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)