Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 689,00 zł |
Informacje o tej pozycji
689,00 zł
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: click chemistry
manufacturer/tradename
(BCFA-001)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCCNC(=O)c1cc(c(cc1)C(=O)O)C2=C3C(=CC(=O)C=C3)Oc4c2ccc(c4)O
InChI
1S/C24H18N4O6/c25-28-27-9-1-8-26-23(31)13-2-5-16(24(32)33)19(10-13)22-17-6-3-14(29)11-20(17)34-21-12-15(30)4-7-18(21)22/h2-7,10-12,29H,1,8-9H2,(H,26,31)(H,32,33)
InChI key
SJAGNCADRVABJA-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description configured for ABI | description free acid | description used as fluorescent tracer |
| form powder | form - | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥95% | assay ≥95% (31P-NMR) | assay >95.0% (HPLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| manufacturer/tradename (BCFA-001) | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What can I dissolve fluorescein azide in?
1 answer-
This product has not been tested for solubility. However, external sources indicate that this compound is soluble in DMSO, DMF, and MeOH at 10 mM. This information has not been validated.