Przejdź do
92167
Oleuropein
analytical standard
Synonim(y):
(2S,3E,4S)-3-Ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic acid 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.51
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
251-129-6
MDL number:
eCl@ss:
32129103
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤5.0% water
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)\C(=C\C)[C@@H]1CC(=O)OCCc3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H32O13/c1-3-13-14(9-19(29)35-7-6-12-4-5-16(27)17(28)8-12)15(23(33)34-2)11-36-24(13)38-25-22(32)21(31)20(30)18(10-26)37-25/h3-5,8,11,14,18,20-22,24-28,30-32H,6-7,9-10H2,1-2H3/b13-3+/t14-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
InChI key
RFWGABANNQMHMZ-ZCHJGGQASA-N
General description
Oleuropein is a phenolic compound with pungent odor, which is found in extra virgin olive oil. It can undergo hydrolysis by Lactobacillus plantarum via action of β-glucosidase and esterase to form elenolic acid and hydroxytyrosol as the final products.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00008051478163PHL89338
Oleuropein analytical standard
Supelco
92167
Oleuropein
Oleuropein European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000805
Oleuropein
Oleuropeina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478163
Oleuropeina
Oleuropein phyproof® Reference Substance
PHL89338
Oleuropein
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
impurities
≤5.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleuropein
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)