Przejdź do
92986
N-Propionylglycine
analytical standard
Synonim(y):
2-(Propionylamino)acetic acid, N-(1-Oxopropyl)glycine, NSC 158539, Propionyl glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
855,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1759032
MDL number:
855,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CNC(CC)=O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
WOMAZEJKVZLLFE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Propionylglycine is an acyl glycine. Acyl glycines are normally minor metabolites of fatty acids. However, the excretion of certain acyl glycines is increased in several inborn errors of metabolism. In certain cases the measurement of these metabolites in body fluids can be used to diagnose disorders associated with mitochondrial fatty acid beta-oxidation. Acyl glycines are produced through the action of glycine N-acyltransferase (EC 2.3.1.13) which is an enzyme that catalyzes the chemical reaction:acyl-CoA + glycine < -- > CoA + N-acylglycine. The level of propionylglycine is elevated in patients with propionic acidemia, which is an inherited deficiency of propionyl-CoA carboxylase.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P40506
description
analytical standard
description
97%
format
neat
format
-
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
clinical testing
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)