Przejdź do
93035
Malonyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D3H14NO6 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.26 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥92.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H218O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
impurities
2.0-3.0% lithium
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1/i1D3
InChI key
ZGNBLKBZJBJFDG-ISLPBHIQSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0669192661616737
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
98 atom % D, 98% (CP)
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H218O
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
-
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
-
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
extent of labeling
≥99.0%
extent of labeling
≥99.0%
extent of labeling
≥99.0%
extent of labeling
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)