Przejdź do
95082
Chrysin
analytical standard
Synonim(y):
5,7-Dihydroxyflavone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-549-7
Beilstein/REAXYS Number:
233276
MDL number:
eCl@ss:
32035490
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
284-286 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
InChI key
RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Chrysin is a naturally occurring mono-flavonoid , which is present in plant cells involved in photosynthesis. It may possess a broad spectrum of pharmacological properties like antioxidant, anti-viral, anti-inflammatory, anxiolytic and vasodilatory effects.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73303PHL80382C80105
Chrysin analytical standard
Supelco
95082
Chrysin
Chrysin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
73303
Chrysin
Chrysin phyproof® Reference Substance
PHL80382
Chrysin
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
phyproof® Reference Substance
description
≥96.5%
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
primary reference standard
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrysin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)