Przejdź do
95283
Water
suitable for HPCE, suitable for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
182,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
absorption
in accordance at 200-800 nm
absorbance ratio
A200 nm ≤0.05 (absorption measured against Suprasil-Standard)
suitability
in accordance for fluorescence emission, suitable for HPCE, suitable for luminescence
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Water is widely used for HPCE (High-Performance Capillary Electrophoresis), luminescence and UV-spectroscopic studies.
Application
Water has been used for the conditioning of capillaries during the micellar electrokinetic capillary chromatographic analysis.
Preparation Note
prepared under clean room conditions and filtered through a 0.2 μm membrane filter
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
95280W350095284
Water suitable for HPCE, suitable for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
Supelco
95283
Water
description
suitable for HPCE, suitable for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
description
tested according to Ph. Eur.
description
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
Molecular Biology, sterile filtered
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
FISH: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Water for HPCE, For Luminescence and UV-Spectroscopy Is it possible to have the specifications in term of metal content?I am interested in the water with the lowest amount of metal. Do you have a list with the ppm or ppt for metal
    1 answer
    1. This product is tested for suitability in luminescence and UV Spectroscopy applications. Trace analysis testing is not conducted. See the link below to review the specifications for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIAL/95283
      Should trace analysis for metals be required, please see product 1.01262. This is an Ultra-Pure Water tested for suitability in UV/Vis Spectroscopy as well as a full panel of trace metals. Luminescence testing has not be conducted. Please see the link below to review the specifications for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.01262/1012620500