Przejdź do
95451
TOC System Suitability Test Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
in accordance with USP (application)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
phosphoric acid as stabilizer
technique(s)
TOC: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
Application
not suitable for instruments using gold lined sample cells, e.g. Anatel A-643, Sievers Model 400 (US) or Model 2244 OL (Europe)
Other Notes
kit contains TOC system suitability solution, TOC standard solution, TOC water
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)