Przejdź do
96068
Citrate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L citrate in water (nominal concentration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1000 mg/L citrate in water (nominal concentration)
technique(s)
chromatography: suitable, ion chromatography: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Analysis Note
1000 mg/L citrate in water, prepared with high-purity citric acid and water; filtered through a 0.2 μm membrane filter and stabilized with sodium azide
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
431471086979
description
TraceCERT®, 1000 mg/L citrate in water (nominal concentration)
description
TraceCERT®, 1000 mg/L bromide in water (nominal concentration)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
single component solution
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
pharmaceutical primary standard
concentration
1000 mg/L citrate in water (nominal concentration)
concentration
1000 mg/L bromide in water (nominal concentration)
concentration
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)