Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
chips
manufacturer/tradename
JRC
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
general analytical
format
matrix material
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
please visit the JRC webpage
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BCR®, certified reference material, chips | description BCR®, certified reference material, rod | description tube, 100mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9% | description foil, thickness 0.0015 mm, purity 99.97%, size 25 × 25 mm |
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) - | application(s) - |
| form chips | form rod | form tubes | form foil |
| format matrix material | format matrix material | format - | format - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename Goodfellow 510-536-99 | manufacturer/tradename Goodfellow 862-417-19 |
| bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?