Przejdź do
ERMBF423C
Maize GMO Standard ERM-BF423
1% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Synonim(y):
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
quality
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
composition
genetically modified MIR604 maize, 1%
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maize GMO Standard ERM-BF423
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)