NIST2829
Właściwości
certified reference material
pkg of each
NIST®
matrix material
Opis
Pokaż różnice
1 of 1
Vickers microhardness of steel
NIST1908
Vickers microhardness of nickel
NIST1894A
Vickers microhardness of copper
NIST1909
NIST® SRM® 2829
-
NIST® SRM® 1894a
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane kategorie
Pharmacopeia & Metrological Institute Standards