Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 320,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
320,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
reagent grade
form
powder
mp
100-104 °C (lit.)
solubility
methanol: 200 mM (Stock solution is stable for months at –20° C.)
SMILES string
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
General description
Application
- as an inhibitor of metalloproteinase (MMP) in MDA-MB-231 breast cancer cells
- as a negative control in in situ zymography of mice heart samples
- in in vitro resveratrol chelation and reducing activities assays to chelate iron
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade | description ACS reagent, 99% | description for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V, ≥99.0% | description ACS reagent, puriss. p.a., ≥99.5% (calc. to the dried substance), for redox titration |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Gene Information human ... FNTA(2339) | Gene Information human ... FNTA(2339) | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form crystals | form - |
| solubility methanol: 200 mM (Stock solution is stable for months at –20° C.) | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 100-104 °C (lit.) | mp 100-104 °C (lit.) | mp 99-104 °C, 100-104 °C (lit.) | mp 100-104 °C (lit.), 97-102 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,10-Phenanthroline monohydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?