Przejdź do
A115
Amitriptyline metabolite, (±)-E-10-hydroxylated-
analytical standard
Synonim(y):
(±)-(E)-5-[3-(Dimethylamino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
982,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.40
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
982,50 zł
Cena katalogowa1310,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
97-99 °C
solubility
0.1 M HCl: soluble, H2O: insoluble, methanol: soluble
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3/b17-12+
InChI key
GHWBJXOKAFHZAI-SFQUDFHCSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of amitriptyline, tricyclic antidepressant; chromatographic standard.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR138410290131029024
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
mp
97-99 °C
mp
-
mp
32-34 °C (lit.)
mp
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
solubility
H2O: insoluble, methanol: soluble, 0.1 M HCl: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)