The elution order and retention times depend on the chromatographic method used. This product's documentation does not provide a specific method. Contact the Technical Service group in the region for application advice.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 907,00 zł |
Informacje o tej pozycji
907,00 zł
grade
analytical standard
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description analytical standard | description analytical standard |
| format neat | format neat |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| analyte chemical class(es) amino acids, peptides, proteins | analyte chemical class(es) amino acids, peptides, proteins |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-48-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
what is the elution order or retention time of the Amino acids
1 answer-
Helpful?
-
-
Which amino acids does this standard contain?
1 answer-
The list of amino acids and the concentration of each is provided in the product data sheet. Please see the link below to review this document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/209/297/a2908dat.pdf