Przejdź do
A3299
Bovine Serum Albumin solution
30% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonim(y):
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
744,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
28-32% (biuret)
Form:
solution
Concentration:
28-32% (biuret), 30% in 0.85% sodium chloride
744,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
28-32% (biuret)
form
solution
quality
high avidity
purified by
heat shock fractionation
contains
0.1% sodium azide as preservative
does not contain
stabilizer
origin
USA origin
concentration
28-32% (biuret), 30% in 0.85% sodium chloride
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine serum albumin (BSA) is a member of the serum albumin family. It is a globular, α-helical, and non-glycosylated protein. BSA is a single-chain protein and consists of three domains with two sub-domains under each. It has 17-disulfide bonds.
Application
Bovine Serum Albumin solution has been used as a standard for the quantification of protein in extracellular polymeric substances (EPSs) using the Lowry method.
Biochem/physiol Actions
Bovine Serum Albumin (BSA) facilitates the transport of drugs, hormones, and fatty acids. It is used as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). BSA is an important constituent of the cell culture media and favors embryonic stem cells (hESC) differentiation. It plays a vital role in the cosmetic and pharmaceutical industry.
Analysis Note
High avidity
Tested for avidity with known incomplete antibody (not saline agglutinable).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7284A3174A7534
description
30% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
description
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
description
30% in saline, high avidity, contains azide and caprylate, aseptically filled
description
35% in saline, contains azide, aseptically filled
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
28-32% (biuret)
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
28-32% (biuret)
assay
33.0-37.4 protein basis (biuret)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)