Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1330,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Application
- as a component of ATCC agar for Escherichia coli culture
- as one of the experimental diet feed for Atlantic salmon fry, to study the protein and lysine requirements for maintenance and for tissue accretion
- as component of yeast extract peptone dextrose medium, Luria broth medium and synthetic complete drop out medium for Escherichia coli culture
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for molecular biology | description - | description microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder | description Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular |
| form powder | form powder | form powder | form granular |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?