Przejdź do
A7472
Allophycocyanin
suspension, 4 mg/mL
Synonim(y):
APC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
suspension
Quality Segment
mol wt
104 kDa
composition
Suspension in 60% saturated Ammonium Sulfate and 50 mM Potassium Phosphate, pH 7.0
concentration
4 mg/mL
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue
λmax
645-655 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Phycobiliprotein exhibiting exceptional absorbance and fluorescence characteristics due to a lack of susceptibility to internal and external fluorescence quenching. Ideal for highly sensitive studies in flow cytometry and immunoassays.
Biochem/physiol Actions
Allophycocyanin is a pigment which allows the energy trapped by phycobiliproteins to be transferred to the chloroplast lamellae.
Physical form
4 mg/mL solution in 60% saturated ammonium sulfate and 50 mM potassium phosphate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5202374SAB5202644SAB5202590
description
suspension, 4 mg/mL
description
clone 10A10
description
clone 7D4
description
clone 9F11
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
western blot: 1:1000, flow cytometry: 1:50, immunofluorescence: 1:50
technique(s)
immunofluorescence: 1:50, western blot: 1:1000
technique(s)
flow cytometry: 1:50, western blot: 1:1000, immunofluorescence: 1:50
concentration
4 mg/mL
concentration
1.0 mg/mL
concentration
1.0 mg/mL
concentration
1.0 mg/mL
color
blue
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
suspension
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)