Przejdź do
ARK2174
Triethanolamine
Synonim(y):
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
EC Number:
203-049-8
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1699263
MDL number:
biological source
synthetic
Quality Segment
vapor density
5.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
600 °F
expl. lim.
8.5 %
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
solubility
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamine
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
354.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
179 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)