Przejdź do
B2883
bisBenzimide H 33258
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2′-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi(1H-benzimidazole) trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)benzimidazole trihydrochloride, BBIH, BXI-72, HOE 33258, Hoechst 33258, NSC334072
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
867,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3460,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24N6O · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
533.88
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-690-6
Beilstein/REAXYS Number:
4088183
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
280 °C
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL, phosphate buffer: precipitates
suitability
passes application test for fluorescence
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
InChI key
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
Application
bisBenzimide H 33258 has been used for nuclear staining in cells.
bisBenzimide H 33258 is useful for staining DNA, chromosomes and nuclei. bisBenzimide H 33258 may be used for fluorescence microscopy or flow cytometry.
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
bisBenzimide H 33258 is useful for staining DNA, chromosomes, and nuclei. May be used for fluorescence microscopy or flow cytometry.
Biochem/physiol Actions
bisBenzimide H 33258 is a potent and selective Bcl-XL inhibitor.
bisBenzimide H 33258 is a potent and selective Bcl-XL inhibitor. bisBenzimide H 33258 is a membrane-permeable, fluorescent DNA stain with low cytotoxicity that intercalate in A-T regions of DNA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14530B1155B2261
description
≥98% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
phosphate buffer: precipitates, H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL
solubility
water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, phosphate buffer: precipitates
mp
280 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under bisBenzimide H 33258
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)