Przejdź do
B5906
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides
Powder
Synonim(y):
Bacteriochlorophyll a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C55H74N4O6Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
911.50
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
241-507-9
MDL number:
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides,
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue, light green to blue-green
solubility
ethanol: 10 mg/mL, light green
ε (extinction coefficient)
150-250 at 570-578 nm in diethyl ether
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@@H]1[C@@H](C)c2cc3c(C(C)=O)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H75N4O6.Mg/c1-13-39-34(7)41-29-46-48(38(11)60)36(9)43(57-46)27-42-35(8)40(52(58-42)50-51(55(63)64-12)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-45(39)56-41)23-24-47(61)65-26-25-33(6)22-16-21-32(5)20-15-19-31(4)18-14-17-30(2)3;/h25,27-32,34-35,39-40,51H,13-24,26H2,1-12H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b33-25+;/t31-,32-,34-,35+,39-,40+,51-;/m1./s1
InChI key
DSJXIQQMORJERS-AGGZHOMASA-M
General description
Bacteriochlorophylls are photosynthetic pigments, that are present in most of the bacteria.
Application
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides has been used as a standard to calibrate the high performance liquid chromatography (HPLC).
Biochem/physiol Actions
Bacteriochlorophyll/BchF or 3-vinyl-bacteriochlorophyll hydratase is an enzyme present in bacteria, which helps in producing bacteriochlorophyll a. Bacteriochlorophyll a is formed from chlorophyllide a.
Analysis Note
Partially purified
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H8509C9281
description
-
description
Type V, lyophilized powder, 250-750 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥10,000 units/g protein
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable
color
light green to blue-green, dark blue
color
-
color
tan to brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
solubility
ethanol: 10 mg/mL, light green
solubility
-
solubility
0.4 M potassium phosphate, pH 7.0: soluble 1.0 mg/mL
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)