Przejdź do
B8026
Bromophenol Blue sodium salt
For molecular biology, powder
Synonim(y):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfophthalein sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H9Br4NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
691.94
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
252-170-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6995701
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bromophenol Blue sodium salt, Molecular Biology, suitable for electrophoresis
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
ε (extinction coefficient)
≥150000 at 597-603 nm in H2O, ≥17000 at 250-256 nm in H2O, ≥23000 at 306-312 nm in H2O
suitability
suitable for (Suitable For Use as a Tracking Dye For Electrophoresis in Alkaline and Neutral Buffers)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
General description
Bromophenol blue (BroB), an arylmethane color marker dye has a molecular mass of 670 Da.
Application
Bromophenol Blue sodium salt has been used in the buffer solution to differentiate dead and living cells. It has also been used as a constituent in gel loading buffer.
A tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114405B5525318744
description
Molecular Biology, suitable for electrophoresis
description
Dye content 90 %, ACS reagent
description
-
description
0.04 wt. % in H2O
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
suitability
suitable for (Suitable For Use as a Tracking Dye For Electrophoresis in Alkaline and Neutral Buffers)
suitability
-
suitability
suitable for nucleic acid electrophoresis
suitability
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
titration: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromophenol Blue sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)