Przejdź do
B8630
Bromothymol Blue sodium salt
powder
Synonim(y):
3′,3′′-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
791,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27Br2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.36
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-169-7
Beilstein/REAXYS Number:
6887926
MDL number:
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChI key
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Application
Bromothymol Blue sodium salt has been used as a pH indicator in the yeast growth media (YPD, yeast extract peptone dextrose).
Biochem/physiol Actions
Bromothymol Blue is a pH indicator which changes color from yellow (pH 6.0) to blue (7.6).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114421
description
powder
description
ACS reagent
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
form
powder
form
powder or crystals, crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromothymol Blue sodium salt
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)