Przejdź do
BCR676
Photomask linewidth standard
BCR®, certified reference material, quartz plate
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
quartz plate
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)