Przejdź do
C1915
Chloropyramine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
N-p-Chlorobenzyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
111,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20ClN3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
228-216-2
MDL number:
eCl@ss:
25140904
111,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
InChI key
VEYWWAGBHABATA-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900537
description
analytical standard, for drug analysis
description
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
-
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)