Przejdź do
C2734
5-Carboxytetramethylrhodamine
≥95% purity (HPLC), solid
Synonim(y):
5-TAMRA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.45
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
eCl@ss:
32150326
3340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Carboxytetramethylrhodamine,
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
solubility
water: slightly soluble
ε (extinction coefficient)
≥85000-97000 at 539-545 nm in methanol
fluorescence
λex ~543 nm; λem ~570 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N(C)(C)c1cc2[o+]c3c(c(c2cc1)c4c(cc(cc4)C(=O)[O-])C(=O)O)ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)17-8-5-14(24(28)29)11-20(17)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
InChI key
YMZMTOFQCVHHFB-UHFFFAOYSA-N
General description
An important fluorophore prepared in high purtity with a detection limit of TMR-labeled amino acids by capillary electrophoresis of approx. 600 molecules. Readily excited by the 546 nm spectral line from mercury-arc lamps used in fluorescent microscopes, and is intrinsically more photostable than fluorescein.
Application
5-Carboxytetramethylrhodamine has been used in fluorophore characterization.
Biochem/physiol Actions
5-Carboxytetramethylrhodamine can be covalently attached to the DNA and is thereby used in studies involving branched and duplex DNA/RNA structures. It is mainly used for single-molecule studies. 5-Carboxytetramethylrhodamine is also used for the labelling of oligosaccharide for laser-induced fluorescence detection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH9AD0BEF8FLUH99C8FF49
description
-
description
-
description
-
fluorescence
λex ~543 nm; λem ~570 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
water: slightly soluble
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Carboxytetramethylrhodamine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)