Przejdź do
C3607
Cyanocobalamin
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Vitamin B12, α-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cyanocobamide, CN-Cbl, Cyanocob(III)alamin, Cyanocobalamin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H88CoN14O14P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1355.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
eCl@ss:
34058004
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-680-0
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
4122889
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
96.0-102.0% dry basis
form
powder
color
dark red
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
General description
Cyanocobalamin (B12) is a water soluble vitamin, which is mainly found in animal products, like dairy products, meat and eggs. It belongs to the B12 class of vitamins, commonly called as cobalamins. Cyanocobalamin consists of four pyrrole rings with a central cobalt atom coordinated by four equatorial nitrogen ligands.
Application
Required for growth, genetic stability and survival of cells in vitro. Functions to support one-carbon metabolism. Present in many classical and serum-free formulations.
Cyanocobalamin has been used to study its effects on the prevention of colon cancer.
Biochem/physiol Actions
Cyanocobalamin is used in the preparation of multivitamin supplements and fortified food. It acts as a coenzyme to convert L-methylmalonyl CoA to succinyl CoA, which is catalyzed by isomerase. Cyanocobalamin is used to treat vitamin B12 deficiency. Cyanocobalamin meets USP testing specifications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP466C300000047869
Cyanocobalamin British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
BP466
Cyanocobalamin
Cyanocobalamin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C3000000
Cyanocobalamin
description
meets USP testing specifications
description
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
analytical standard
assay
96.0-102.0% dry basis
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
dark red
color
light red
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanocobalamin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?