Przejdź do
C6152
Carmine
Dye content: minimum not established , certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
Alum lake of carminic acid, Cochineal, Nacarat, Natural Red 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
EC Number:
215-724-4
Colour Index Number:
75470
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Carmine, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content: minimum has not been established
color
red
solubility
1 mg/mL, red (2 N NH4OH)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1c2c(c3c(c(c2O)O)C(=O)c4c(c(c(c(c4)O)C(=O)O)C)C3=O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
InChI key
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Carmine is a red compound and is commonly used with aluminum, iron or other metal salts to enhance its activity. During smear preparation, carmine is required for chromatin staining in fresh material. In presence of aluminum chloride, it is required for the staining of glycogen.
Application
Carmine has been used for the staining of mammary glands. It has also been used for the staining of chromosomes.
Certified for use in Orth′s lithium carbonate technique, Southgate′s mucicarmine method, and Best′s carmine for glycogen
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1022
description
certified by the BSC
description
powder, ≥42.0% (UV-vis)
color
red
color
red
solubility
1 mg/mL, red (2 N NH4OH)
solubility
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carmine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)