Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 278,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 832,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
278,00 zł
Nazwa produktu
L-Cysteine hydrochloride monohydrate, from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0% dry basis
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D 6.1 to 7.8°, c = 8 in 1 M HCl, [α]25/D 5.7 to 6.8°, c = 8 in HCl (6 N)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
solubility
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
cation traces
Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.02%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
functional group
(sulfhydryl)
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications | description BioUltra, ≥99.0% (RT) | description reagent grade, ≥98% (TLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder or crystals | form crystals | form powder | form - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| functional group (sulfhydryl) | functional group - | functional group - | functional group - |
| assay 98.5-101.0% dry basis | assay ≥99.0% (RT) | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| color white | color white | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?