Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Nazwa produktu
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Mixed isomers, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
acetone: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?