Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 741,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.38
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5989965
741,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Dihydrorhodamine 123, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
pink
solubility
DMSO: >5 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1C2c3ccc(N)cc3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
InChI key
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Peroxidase substrate
Dihydrorhodamine 123 (DHR123) is an uncharged non-fluorescent dye and a derivative of rhodamine 123 (R123). Dihydrorhodamine 123 (DHR123) is oxidized to fluorescent R123 within cells in the presence of reactive oxygen species and it localizes in mitochondria. It is an analog of 2,7-Dichlorodihydrofluorescein (DCDHF), lipophilic and diffuses through cell membrane.
Application
Dihydrorhodamine 123 (DHR) has been used for the detection of free intracellular radicals or ROS (reactive oxygen species) in head kidney-derived macrophages. It has also been used in DHR assay in red blood cells and in oxidative burst assay in neutrophils.
Biochem/physiol Actions
Dihydrorhodamine 123 is used for the detection of ROS (reactive oxygen species). Presence of ROS oxidizes dihydrorhodamine 123 to the fluorescent derivative rhodamine 123. The reaction happens in the presence of a peroxidase or a similar catalyst.
Dihydrorhodamine 123 detects superoxide ions at the single-cell level and is used for probing neutrophils superoxide generation in a respiratory burst event. It is also used for measuring oxidative stress in macrophages and human spermatozoa.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydrorhodamine 123
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?