Przejdź do
D1065
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium inner salt
≥95% purity (HPLC), solid
Synonim(y):
Di-8-ANEPPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H52N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
592.87
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
4280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium inner salt, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
mol wt
592.88
color
orange to red
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
ε (extinction coefficient)
≥37 at 495-501  nm in methanol
fluorescence
λex 710-716 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc3)ccc2c1
InChI
1S/C36H52N2O3S/c1-3-5-7-9-11-13-25-38(26-14-12-10-8-6-4-2)36-21-20-34-30-33(18-19-35(34)31-36)17-16-32-22-27-37(28-23-32)24-15-29-42(39,40)41/h16-23,27-28,30-31H,3-15,24-26,29H2,1-2H3
InChI key
IXFSUSNUALIXLU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fast-responding membrane potential dye.
Other Notes
More suitable for long-term membrane potential studies than di-4-ANEPPS (Cat. No. D8064) because of better retention in the outer leaflet of plasma membranes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8064A89223P
description
≥95% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC), solid
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
fluorescence
λex 710-716 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
color
orange to red
color
orange to dark red
color
-
form
solid
form
solid
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)