Przejdź do
D5121
Polimeraza DNA Acculong
suitable for PCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106300
eCl@ss:
32160702
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Polimeraza DNA Acculong ma ulepszone możliwości amplifikacji długich fragmentów, specyficzność amplifikacji i wydajność amplifikacji dzięki dodaniu unikalnych czynników wydłużających, specyficznych czynników promujących i inhibitorów uwalniania plateau.
Ta polimeraza DNA okazuje się bardzo skuteczna zarówno w przypadku prostych, jak i złożonych szablonów.
W przypadku prostych szablonów może amplifikować fragmenty do 40 kb. W przypadku złożonych szablonów może amplifikować fragmenty do 20 kb; przy użyciu szablonów cDNA może skutecznie amplifikować fragmenty do 10 kb.
Polimeraza DNA Acculong ma również dobrą odporność na inhibitory PCR i może być stosowana do bezpośredniego PCR bakterii, grzybów, tkanek roślinnych, tkanek zwierzęcych lub próbek pełnej krwi.
Features and Benefits
Polimeraza DNA Acculong ma następujące zalety:
  • Wysoka wierność: 52 razy większa niż polimerazy Taq i 6 razy większa niż polimerazy DNA Pfu.
  • Zwiększona szybkość: Szybkość amplifikacji jest 4-150 razy większa niż w przypadku konwencjonalnych polimeraz.
  • Zoptymalizowany system buforowy mający zastosowanie do szerokiej gamy szablonów.
  • Oszczędność czasu: Gotowy do użycia premiks redukuje liczbę etapów eksperymentu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5221D580971085
description
suitable for PCR
description
suitable for PCR
description
Hot-start high fidelity Taq enzyme, 10X buffer included
description
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of DNA templates for general cloning and cDNA amplification applications.
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. ¿La polimerasa Acculong DNA Polymerase es capaz de incorporar dUTP como sustituto del dTTP durante la reacción en cadena de la polimerasa?
    1 answer
    1. AccuLong DNA Polymerase should not be used with dUTP, and primers/templates should not contain uracil.