Przejdź do
D8189
Bis(1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonol
≥95% purity (HPLC), powder or solid
Synonim(y):
DiBAC4(3)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H40N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.63
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bis(1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonol, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder or solid
technique(s)
titration: suitable
color
orange to dark red
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
ε (extinction coefficient)
≥90000 at 490-496 nm in methanol
fluorescence
λex 513-519 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCN(C(N(CCCC)C1=O)=O)C(C1=C/C=C/C2C(N(CCCC)C(N(CCCC)C2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C27H40N4O6/c1-5-9-16-28-22(32)20(23(33)29(26(28)36)17-10-6-2)14-13-15-21-24(34)30(18-11-7-3)27(37)31(25(21)35)19-12-8-4/h13-15,20H,5-12,16-19H2,1-4H3/b14-13+
InChI key
ATJCYSYHWGQAET-BUHFOSPRSA-N
Application
Bis(1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonol has been used for monitoring changes in the plasma membrane potential. It also has applications in high throughput screening.
Application in high throughput screening.
Biochem/physiol Actions
Bis(1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonolis a translational membrane potential dye that is redistributed in the cell as membrane potential changes.
Translational membrane potential dye that is redistributed in the cell as membrane potential changes.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)