Przejdź do
D9559
Dextrose monohydrate
97.5-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Synonim(y):
D-(+)-Glucose monohydrate, Dextrose monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-914-5
Beilstein/REAXYS Number:
5250278
MDL number:
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
corn
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.5-102.0% anhydrous basis
form
powder
color
white
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Application
Dextrose monohydrate has been used
  • as a component of dielectrophoretic buffer for conductivity measurments
  • for the administration into rats for Intraperitoneal Glucose Tolerance Test (IPGTT)
  • as a component of Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) for the cultivation of osteoblasts
Biochem/physiol Actions
Dextrose or glucose is an essential metabolite for brain and muscle cells. It is involved in majority of pathways and the levels are fined tuned by insulin hormone. Dextrose is majorly used in cell culture and high levels are detrimental, attenuating mesenchymal stem cell proliferation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4915916301Y0001745
description
97.5-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
description
≥99.0%, suitable for microbiology
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç., 97.5-102.0% anhydrous basis(HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
biological source
corn
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
97.5-102.0% anhydrous basis
assay
≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrose monohydrate
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?