Przejdź do
E9379
Stains-All
~95% purity, powder
Synonim(y):
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1,2-d]thiazolium bromide, 3,3′-Diethyl-9-methyl-4,5,4′,5′-dibenzothiacarbocyanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
907,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H27BrN2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
559.58
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
231-047-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3865213
eCl@ss:
32039090
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Stains-All, ~95%
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
chloroform: 40 mg (PLUS 4.0 ml)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CCN1C(/Sc2ccc3ccccc3c12)=C\C(C)=C\c4sc5ccc6ccccc6c5[n+]4CC
InChI
1S/C30H27N2S2.BrH/c1-4-31-27(33-25-16-14-21-10-6-8-12-23(21)29(25)31)18-20(3)19-28-32(5-2)30-24-13-9-7-11-22(24)15-17-26(30)34-28;/h6-19H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
Application
Stains-All has been used for the staining of gel made for size determination of hyaluronan. It has also been used for the staining of DNA oligonucleotides separated by nondenaturing polyacrylamide gel electrophoresis.
Biochem/physiol Actions
Stains-All is a cationic carbocyanine dye and is a multipurpose dye. It stains sialoglycoproteins blue, Ca2+ binding proteins deep blue to violet, proteins red and lipids yellow-orange. It also stains RNA (bluish purple) and DNA (blue).
As little as 3 ng (123 BP fragment) of pBR322/Hae III digest DNA and 90 ng tRNA can be detected on a polyacrylamide gel. PAGE gels are stained in the dark and then destaining by removing the gel from the staining solution and exposing it to the light from a light box until sufficient destaining has occurred. A staining solution is typically made by dissolving the dye in formamide and buffer.
Disclaimer
Upon continued exposure to light the nucleic acid-dye complex will fade and disappear.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH97A18358
description
~95%
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
chloroform: 40 mg (PLUS 4.0 ml)
solubility
-
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
~95%
assay
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review