Przejdź do
ERMCA408
Simulated rain water
ERM®, certified reference material
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
shipped in
wet ice
Analysis Note
For more information please see:
ERMCA408
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)