Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 788,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
788,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
General description
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se and Zn
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Other Notes
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description Crude | description ≥95% | description ERM®, certified reference material |
| application(s) general analytical | application(s) - | application(s) - | application(s) environmental |
| format matrix material | format - | format - | format matrix material |
| grade certified reference material | grade - | grade - | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency - | agency - | agency ERM® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?